Learn More
Kartell™ Probetas de perfil bajo PMP (TPX™)
BIOPHARMA
Código de producto. 10182421
Click to view available options
Graduaciones:
5 ml
10 ml
25 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 8
Código de producto. 10182421
Marca: Kartell™ 0133900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
  • Perfil bajo
  • Base circular
  • Buena resistencia química
  • Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Tolerancia ±50 ml
Graduaciones 400 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 170 °C
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Base Type Circular
Altura (métrico) 369 mm
Tipo Probeta de medición graduada