Learn More
Kartell™ Probetas de perfil bajo PMP (TPX™)
Descripción
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
- Perfil bajo
- Base circular
- Buena resistencia química
- Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
- Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PMP |
| Tolerancia | ±5 ml |
| N.° por paquete | Paquete de 2 |
| Báscula | Graduaciones permanentes moldeadas |
| Diámetro (métrico) | 34,5 mm |
| Graduaciones | 25 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 170 °C |
| Subdivisión | 5 ml |
| Forma | Cilíndrico |
| Mostrar más |