Learn More
Kartell™ Probetas de perfil bajo PMP (TPX™)
Descripción
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil bajo Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
- Perfil bajo
- Base circular
- Buena resistencia química
- Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
- Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ± 2,5 ml |
| Graduaciones | 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 170 °C |
| Subdivisión | 2,5 ml |
| Forma | Cilíndrico |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Base Type | Circular |
| Altura (imperial) | 5,62 in |
| Altura (métrico) | 143 mm |
| Mostrar más |