missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPPP2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200065617 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18620612 100 μg 100 microlitros
18620805 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18620612

Marca: Novus Biologicals NBP297873100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TPPP2 Polyclonal antibody specifically detects TPPP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TPPP2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen C14orf8, chromosome 14 open reading frame 8, P18, p25beta, Protein p25-beta, TPPP/p18, tubulin polymerization-promoting protein family member 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TPPP2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 122664
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.