Descripción
TPMT Monoclonal specifically detects TPMT in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TPMT |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 20000000 |
| Conjugado | Alexa Fluor 405 |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | EC 2.1.1.67, S-adenosyl-L-methionine:thiopurine S-methyltransferase, Thiopurine methyltransferase, thiopurine S-methyltransferase |
| Símbolos de los genes | TPMT |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |