missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TP53TG5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632785 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18632785 25 μg 25 microlitros
18663245 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18632785

Proveedor: Novus Biologicals NBP32141025ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TP53TG5 Polyclonal antibody specifically detects TP53TG5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TP53TG5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen C20orf10, chromosome 20 open reading frame 10, CLG01, dJ453C12.5, TP53 target 5, TP53-inducible gene 5 protein, TP53-target gene 5 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: STGDPKKKEYKEWKSQVQSGMRNKEKTSLAAMPRKEKHIEPEVPRTSRDDSLNPGVQGRQPLTEGPRVIFIKPYR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27296
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.