missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOX3 Antibody (TOX3/1123), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18623376 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Biotin
Código de producto.
18623376 0.1 mL, Biotin
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18623376

Marca: Novus Biologicals NBP247748B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TOX3 Monoclonal antibody specifically detects TOX3 in Human, Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TOX3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TOX3/1123
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen CAG trinucleotide repeat-containing gene F9 protein, CAGF9trinucleotide repeat containing 9, TNRC9, TOX high mobility group box family member 3, Trinucleotide repeat-containing gene 9 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human TOX3 protein (around aa 251-389) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: O15405)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27324
Especies diana Human, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.