missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOX3 Antibody (TOX3/1123), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18176677 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18176677 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18176677

Marca: Novus Biologicals NBP247748AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TOX3 Monoclonal specifically detects TOX3 in Human, Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TOX3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon TOX3/1123
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CAG trinucleotide repeat-containing gene F9 protein, CAGF9trinucleotide repeat containing 9, TNRC9, TOX high mobility group box family member 3, Trinucleotide repeat-containing gene 9 protein
Símbolos de los genes TOX3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human TOX3 protein (around aa 251-389) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: O15405)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba It recognizes a 63kDa protein, which is identified as TOX3. It contains a high mobility group (HMG)-box, which regulates Ca2+-dependent transcription in neurons through interaction with the cAMP-response-element-binding protein (CREB). TOX3 appears to be associated with breast cancer susceptibility and is expressed downstream of a cytoprotective cascade together with CITED1, a transcriptional regulator that does not bind directly to DNA. TOX3 is predominantly expressed in the brain and forms homodimers. TOX3 overexpression protects neuronal cells from cell death caused by endoplasmic reticulum stress or BAX overexpression through the induction of anti-apoptotic transcripts and repression of pro-apoptotic transcripts.
Especies diana Human, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.