Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster mate ToughBond™ B-489 con adhesivo agresivo
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster mate Brady B-489 con adhesivo agresivo se utilizan con la impresora BMP71.
Marca: Brady™ 114947
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Homologado por UL, con aprobación CSA | |
Caucho, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
1 x 0,5 in. (W x H) | |
0,0044 in |
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-489) | |
Seguimiento de activos; etiquetado de códigos de barras; ID de equipos y componentes, ID general e industrial; etiquetado de paneles; placas de clasificación; ID de datos y voz | |
500/rollo | |
25,7 x 12,7 mm (An x Al) |
Título del producto
Brady™ Etiquetas de poliéster mate ToughBond™ B-489 con adhesivo agresivo > Ancho x Alto: 25,7 x 12,7mm (1 x 0,5 pulg.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido