Learn More
Hach Lange™ Sobres de reactivos en polvo de cloro total
Código de producto. 10254042
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10254042 10 ml cada uno
12046802 5 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10254042
Marca: Hach Lange™ 2105669
For total chlorine determination by the DPD method.
Para su uso con kits de prueba visual de cloro de hasta 3,5 mg/l Cl2.
Paquete de 100 sobres de polvo. ¡Sin ácido bórico!
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la EPA
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (equipo) Todos excepto DR/3000, DR/2000
Especificaciones de parámetros Cloro total, bromo, yodo
Cantidad 100/paq.
temp De 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2
Método de prueba DPD
Tipo Sobres de reactivos en polvo de cloro total
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cloro Total, Reactivo DPD
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carboxylate salt(confidential), di-Sodium hydrogen phosphate, Potassium iodide,N,N-Diethylphenylend