Descripción
- Gracias a la ligera Handy Box portátil en la que vienen envasados, estos paños te permiten simplificar su almacenamiento y transporte, además de ahorrar tiempo
- Optimiza el consumo y minimiza el desecho de paños de limpieza con la función de dispensación individual
- Consigue rápida y fácilmente los paños de limpieza y ahorra tiempo, ya que la gran abertura de la caja Handy Box facilita el acceso a los paños
- Mejora la sostenibilidad de tus operaciones: el embalaje de este producto está fabricado con fibras recicladas al 100%
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleaning Cloth |
| Longitud (imperial) | 16.34 in. |
| Longitud (métrico) | 41.5 cm |
| Anchura (imperial) | 13.98 in. |
| Anchura (métrico) | 35.5 cm |
| Color | Azul |
| Tela | 1-ply |