Learn More
SCA Hygiene Products™ Papeles básicos Tork™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8000760 Tienda Tork Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 m x 21,5 cm
300 m x 20 cm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
paquete de 11
Código de producto. 10746601
Marca: SCA Hygiene Products™ 120123
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas universales
Longitud (métrico) 120 m
Anchura (métrico) 21.5 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Aprobado para el contacto con alimentos
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 120 m x 21,5 cm
Formato Mini rollo de dispensador de papel
Para utilizar con (aplicación) Ideales para zonas de alto consumo
Tela 1 capa