missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TOR/mTOR Monoclonal antibody specifically detects TOR/mTOR in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TOR/mTOR |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL8228 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 2.7.11.1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FLJ44809, FRAP, FRAP1FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FRAP2, Mammalian target of rapamycin, Mechanistic target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), mTOR, RAFT1, rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, Rapamycin target protein 1, RAPT1FKBP-rapamycin associated protein, serine/threonine-protein kinase mTOR |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P42345, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?