missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOR/mTOR Antibody (CL8228) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30307828 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30307828 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30307828 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321165AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TOR/mTOR Monoclonal antibody specifically detects TOR/mTOR in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TOR/mTOR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL8228
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11.1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FLJ44809, FRAP, FRAP1FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FRAP2, Mammalian target of rapamycin, Mechanistic target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), mTOR, RAFT1, rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, Rapamycin target protein 1, RAPT1FKBP-rapamycin associated protein, serine/threonine-protein kinase mTOR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P42345, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, Macroautophagy, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2475
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.