Learn More
Novus Biologicals™ Topoisomerase I Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200085733 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
30067203 100 μg 100 microgramos
30067074 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 30067203
Marca: Novus Biologicals™ NBP330961100ug
Rabbit Polyclonal Antibody
Topoisomerase I Polyclonal antibody specifically detects Topoisomerase I in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Topoisomerase I
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 5-10 μg/mL
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen DNA topoisomerase 1, DNA topoisomerase I, EC 5.99.1.2, TOPI, topoisomerase (DNA) I, type I DNA topoisomerase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to human Topoisomerase I
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7150
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG