Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Descripción
- Proporciona una replicación estable de plásmidos de alto número de copias.
- hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
- mcrA para una transformación eficaz de ADN metilado procedente de preparaciones genómicas
- lacZΔM15 para la detección de color azul/blanco de clones recombinantes
- endA1 para unas preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores gracias a la eliminación de la digestión inespecífica con endonucleasa I
- recA1 para reducir los casos de recombinación inespecífica en ADN clonado
- Cepa de bacteria/levadura: TOP10
Aplicaciones:
Clonación, transformación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de electroporador |
| Contiene el episoma F' | No |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | Sí |
| Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficiencia (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Contenido y almacenamiento | • 5 x 100μL TOP10 Electrocomp E. coli • 50 μL pUC19 vector (10 pg/μL) Store at –80°C. • S.O.C. Medium (15 mL) Store at room temperature. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptomycin) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |