Learn More
TOMM6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18688521 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18688521 0.02 mL 0.02 ml
18600811 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18688521
Marca: Novus Biologicals NBP2934420.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
TOMM6 Polyclonal antibody specifically detects TOMM6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TOMM6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ32622, mitochondrial import receptor subunit TOM6 homolog, over-expressed breast tumor protein, TOM6, translocase of outer membrane 6 kDa subunit homolog, translocase of outer mitochondrial membrane 6 homolog (yeast)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-74 of human TOMM6 (NP_001127965.1). MASSTVPVSAAGSANETPEIPDNVGDWLRGVYRFATDRNDFRRNLILNLGLFAAGVWLARNLSDIDLMAPQPGV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100188893
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG