missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TOMM20 Polyclonal specifically detects TOMM20 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TOMM20 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25-2 ug/mL, SDS-Page 1:100 - 1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | KIAA0016Outer mitochondrial membrane receptor Tom20, MAS20, MGC117367, Mitochondrial 20 kDa outer membrane protein, mitochondrial import receptor subunit TOM20 homolog, MOM19, TOM20, translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog (yeast), translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog type II |
| Símbolos de los genes | TOMM20 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDV |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?