missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tofogliflozin (hydrate), MedChemExpress

Código de producto. 16438367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16438367 5 mg 5 miligramos
16485668 10 mg 10 miligramos
16431837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16438367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13413

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tofogliflozin hydrate (CSG-452 hydrate) is a potent and highly specific sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor with an IC50 of 2.9 nM and Ki values of 2.9 nM, 14.9 nM, and 6.4 nM for human, rat, and mouse SGLT2. Tofogliflozin partially inhibits high glucose-induced reactive oxyen species (ROS) generation in tubular cells.

Tofogliflozin hydrate (CSG-452 hydrate) is a potent and highly specific sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor with an IC50 of 2.9 nM and Ki values of 2.9 nM, 14.9 nM, and 6.4 nM for human, rat, and mouse SGLT2. Tofogliflozin partially inhibits high glucose-induced reactive oxyen species (ROS) generation in tubular cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tofogliflozin (hydrate)
CAS 1201913-82-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo CSG-452 hydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.25 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (0.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]21OCC3=C2C=C(CC4=CC=C(CC)C=C4)C=C3.O
Peso molecular (g/mol) 404.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.45
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.