missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TNNI3K Polyclonal antibody specifically detects TNNI3K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TNNI3K |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | CARKCardiac ankyrin repeat kinase, EC 2.7.11.1, MGC142099, MGC33828, serine/threonine-protein kinase TNNI3K, TNNI3 interacting kinase, TNNI3-interacting kinase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-75 of human TNNI3K (NP_057062.1). MGNYKSRPTQTCTDEWKKKVSESYVITIERLEDDLQIKEKELTELRNIFGSDEAFSKVNLNYRTENGLSLLHLCC |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?