Learn More
TNNI3K Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18641542 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18641542 0.02 mL 0.02 ml
18621892 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18641542
Marca: Novus Biologicals NBP2941720.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
TNNI3K Polyclonal antibody specifically detects TNNI3K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TNNI3K
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CARKCardiac ankyrin repeat kinase, EC 2.7.11.1, MGC142099, MGC33828, serine/threonine-protein kinase TNNI3K, TNNI3 interacting kinase, TNNI3-interacting kinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-75 of human TNNI3K (NP_057062.1). MGNYKSRPTQTCTDEWKKKVSESYVITIERLEDDLQIKEKELTELRNIFGSDEAFSKVNLNYRTENGLSLLHLCC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51086
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG