Learn More
Abnova™ TNNI1 Recombinant Protein
Código de producto. 16161482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16161482 10 μg 10 microgramos
16171482 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16161482
Marca: Abnova™ H00007135P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH12601
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 7135
Peso molecular 43.34
Nombre TNNI1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MPEVERKPKITASRKLLLKSLMLAKAKECWEQEHEEREAEKVRYLAERIPTLQTRGLSLSALQDLCRELHAKVEVVDEERYDIEAKCLHNTREIKDLKLKVMDLRGKFKRPPLRRVRVSADAMLRALLGSKHKVSMDLRANLKSVKKEGTEKERPVEVGDWRKNVEAMSGMEGRKKMFDAAKSPTSQ
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DKFZp451O223/SSTNI/TNN1
Nombre común TNNI1
Símbolo de gen TNNI1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution