Descripción
TNIP1 Polyclonal specifically detects TNIP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TNIP1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | ABIN-1, HIV-1 Nef-interacting protein, hVAN, KIAA0113nip40-1, Naf1, NAF1TNFAIP3-interacting protein 1, Nef-associated factor 1, Nef-associated factor 1 SNP, Nip40-1, TNFAIP3 interacting protein 1, VANvirion-associated nuclear-shuttling protein, Virion-associated nuclear shuttling protein |
| Símbolos de los genes | TNIP1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GTSSEFEVVTPEEQNSPESSSHANAMALGPLPREDGNLMLHLQRLETTLSVCAEEPDHGQLFTHLGRMALEFNRLASKVHKNEQRTSILQTLCEQLRK |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?