Learn More
TNIP1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18650107 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18650107 25 μL 25 microlitros
18212415 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18650107 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25796525ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TNIP1 Polyclonal specifically detects TNIP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TNIP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ABIN-1, HIV-1 Nef-interacting protein, hVAN, KIAA0113nip40-1, Naf1, NAF1TNFAIP3-interacting protein 1, Nef-associated factor 1, Nef-associated factor 1 SNP, Nip40-1, TNFAIP3 interacting protein 1, VANvirion-associated nuclear-shuttling protein, Virion-associated nuclear shuttling protein
Símbolos de los genes TNIP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GTSSEFEVVTPEEQNSPESSSHANAMALGPLPREDGNLMLHLQRLETTLSVCAEEPDHGQLFTHLGRMALEFNRLASKVHKNEQRTSILQTLCEQLRK
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10318
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.