missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF RII/TNFRSF1B Antibody (TR7554), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18079225 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18079225 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18079225

Marca: Novus Biologicals FAB426M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

TNF RII/TNFRSF1B Monoclonal antibody specifically detects TNF RII/TNFRSF1B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNF RII/TNFRSF1B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TR7554
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD120b, CD120b antigen, Etanercept, p75 TNF receptor, p75TBPII, p75TNFR, soluble TNFR1B variant 1, TNFBRp80 TNF-alpha receptor, TNF-R2, TNFR2TNFR1B, TNF-R75, TNFR80, TNF-RII, TNF-R-II, TNFR-II, tumor necrosis factor beta receptor, tumor necrosis factor binding protein 2, Tumor necrosis factor receptor 2, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1B, Tumor necrosis factor receptor type II
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse TNF RII/TNFRSF1B, Extracellular domain
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Signal Transduction, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7133
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.