Learn More
TNF Mouse anti-Human, PE, Clone: MAB11, BD
Mouse Monoclonal Antibody
185.00€ - 576.00€
Especificaciones
Antígeno | TNF |
---|---|
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15861629
|
BD Biosciences
562083 |
25 Tests |
185.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15889698
|
BD Biosciences
559321 |
100 Tests |
576.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The MAb11 monoclonal antibody specifically binds to human tumor necrosis factor (TNF, also known as TNF- α ) protein. TNF is an efficient juxtacrine, paracrine and endocrine mediator of inflammatory and immune functions. It regulates the growth and differentiation of a variety of cell types. TNF is cytotoxic for transformed cells when in conjunction with IFN- γ. It is secreted by activated monocytes/macrophages and other cells such as B cells, T cells and fibroblasts. The immunogen used to generate the MAb11 hybridoma was recombinant human TNF. The MAb11 antibody has been reported to crossreact with Rhesus Macaque TNF.
Especificaciones
TNF | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Recombinant Human TNF | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.