missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TNF-alpha Antibody (hMAK195) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30046561 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30046561 50 μg 50 microgramos
30045089 100 μg 100 microgramos
30047358 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30046561

Marca: Novus Biologicals™ NBP32871350ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNF-alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon hMAK195
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P01375
Alias de gen APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Especie del huésped Human
Inmunógeno TNFSF2/ TNFa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7124
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.