missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNF-alpha Antibody (CDP 571 (Humicade)) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
257.00€ - 591.15€
Especificaciones
| Antígeno | TNF-alpha |
|---|---|
| Clon | CDP 571 (Humicade) |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Neutralization |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18253546
|
Novus Biologicals
NBP2-75908-0.025MG |
0.025 mg |
257.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18215587
|
Novus Biologicals
NBP2-75908-0.2MG |
0.2 mg |
625.00€ 591.15€ / 0.20 miligramo Ahorro 33.85€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TNF-alpha Monoclonal specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Neutralization.Especificaciones
| TNF-alpha | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Neutralization | |
| Monoclonal | |
| Human | |
| PBS with 0.02% Proclin 300 | |
| 7124 | |
| Human TNF-alpha | |
| Primary | |
| The antibody binds to human TNF-alpha with a Kd of 0.087 nM. |
| CDP 571 (Humicade) | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha | |
| TNF | |
| IgG4 κ | |
| Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto