missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SUCNR1/GPR91 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 14 publications
250.95€ - 607.95€
Especificaciones
| Isotype | IgG |
|---|---|
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18787863
|
Novus Biologicals
NBP1-00861SS |
266.00€ 250.95€ / 25 microgramos Ahorro 15.05€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
18740294
|
Novus Biologicals
NBP1-00861 |
0.1 mg |
643.00€ 607.95€ / 0.10 miligramo Ahorro 35.05€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SUCNR1/GPR91 Polyclonal specifically detects SUCNR1/GPR91 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, In vitro assay.Especificaciones
| IgG | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto