missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUCNR1/GPR91 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18740294 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18740294 0.1 mg 0.10 miligramo
18787863 - 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18740294

Marca: Novus Biologicals NBP100861

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 14 publications

SUCNR1/GPR91 Polyclonal specifically detects SUCNR1/GPR91 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, In vitro assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUCNR1/GPR91
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, In vitro assay reported in scientific literature (PMID 30478422)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9BXA5
Alias de gen GPR91G protein-coupled receptor 91, G-protein coupled receptor 91, P2Y purinoceptor 1, P2Y purinoceptor 1-like, succinate receptor 1
Símbolos de los genes SUCNR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human GPR91 protein (between residues 100-200) [Uniprot: Q9BXA5]
Peso molecular del antígeno 38 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56670
Especificidad de la prueba GPR91 (A135) detects endogenous levels of GPR91 protein.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.