Learn More
TMPRSS7 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18482672 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18482672 25 μL 25 microlitros
18208269 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18482672
Marca: Novus Biologicals NBP19089325ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TMPRSS7 Polyclonal specifically detects TMPRSS7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMPRSS7
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen transmembrane protease serine 7, transmembrane protease, serine 7, type II transmembrane serine protease 7
Símbolos de los genes TMPRSS7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DESDELFCVSPQPACNTSSFRQHGPLICDGFRDCENGRDEQNCTQSIPCNNRTFKCGNDICFRKQNAKCD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 344805
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only