missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMPRSS2 Antibody (Regeneron patent anti-TMPRSS2), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30115677 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30115677 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30115677

Marca: Novus Biologicals NBP327959DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

TMPRSS2 Monoclonal antibody specifically detects TMPRSS2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno TMPRSS2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Regeneron patent anti-TMPRSS2
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.21, FLJ41954, NP_001128571.1, NP_001369649.1, NP_005647.3, PP9284, PRSS10, Serine protease 10, TMPRSS2, transmembrane protease serine 2, transmembrane protease, serine 2
Especie del huésped Human
Inmunógeno TMPRSS2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Neuroscience, Prostate Cancer, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.