missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMPRSS2 Antibody (CL12512) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30289009 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30289009 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30289009 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318573CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TMPRSS2 Monoclonal antibody specifically detects TMPRSS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMPRSS2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL12512
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, FLJ41954, NP_001128571.1, NP_001369649.1, NP_005647.3, PP9284, PRSS10, Serine protease 10, TMPRSS2, transmembrane protease serine 2, transmembrane protease, serine 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from O15393, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Neuroscience, Prostate Cancer, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.