Learn More
TMOD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno TMOD3
Concentración 0.45 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16810274
Ver documentos
Proteintech
12521-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16800274
Ver documentos
Proteintech
12521-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Blocks the elongation and depolymerization of the actin filaments at the pointed end. The Tmod/TM complex contributes to the formation of the short actin protofilament, which in turn defines the geometry of the membrane skeleton.
Especificaciones
Especificaciones
TMOD3
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9JHJ0, Q9NYL9
29766, 300838, 50875
TMOD3 Fusion Protein Ag3215
Primary
-20°C
TMOD3
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
TMOD3, Tropomodulin 3, tropomodulin 3 (ubiquitous), U Tmod, Ubiquitous tropomodulin, UTMOD
TMOD3
IgG
Antigen Affinity Chromatography