Learn More
TMOD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16810274 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16810274 20 μL 20 microlitros
16800274 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16810274 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 125211AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Blocks the elongation and depolymerization of the actin filaments at the pointed end. The Tmod/TM complex contributes to the formation of the short actin protofilament, which in turn defines the geometry of the membrane skeleton.
Especificaciones
Antígeno TMOD3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TMOD3
N.º de referencia del gen Q9JHJ0, Q9NYL9
Alias de gen TMOD3, Tropomodulin 3, tropomodulin 3 (ubiquitous), U Tmod, Ubiquitous tropomodulin, UTMOD
Símbolos de los genes TMOD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TMOD3 Fusion Protein Ag3215
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29766, 300838, 50875
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG