Learn More
TMOD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TMOD1 |
|---|---|
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16886333
|
Proteintech
10145-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16876333
|
Proteintech
10145-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TMOD1 gene encodes a member of the tropomodulin family. The encoded protein is an actin-capping protein that regulates tropomyosin by binding to its N-terminus, inhibiting depolymerization and elongation of the pointed end of actin filaments and thereby influencing the structure of the erythrocyte membrane skeleton. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Especificaciones
| TMOD1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P28289, P49813, P70567 | |
| 21916, 25566, 7111 | |
| TMOD1 Fusion Protein Ag0192 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TMOD1 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| D9S57E, E Tmod, Erythrocyte tropomodulin, ETMOD, TMOD, TMOD1, tropomodulin 1 | |
| Tmod1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |