Learn More
TMOD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16886333 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16886333 20 μL 20 microlitros
16876333 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16886333
Marca: Proteintech 101451AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TMOD1 gene encodes a member of the tropomodulin family. The encoded protein is an actin-capping protein that regulates tropomyosin by binding to its N-terminus, inhibiting depolymerization and elongation of the pointed end of actin filaments and thereby influencing the structure of the erythrocyte membrane skeleton. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno TMOD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TMOD1
N.º de referencia del gen P28289, P49813, P70567
Alias de gen D9S57E, E Tmod, Erythrocyte tropomodulin, ETMOD, TMOD, TMOD1, tropomodulin 1
Símbolos de los genes Tmod1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TMOD1 Fusion Protein Ag0192
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21916, 25566, 7111
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG