Learn More
TMIGD2 Antibody (953743), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18523529 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18523529 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18523529 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB83162J
Mouse Monoclonal Antibody
TMIGD2 Monoclonal antibody specifically detects TMIGD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMIGD2
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 953743
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD28H, IGPR1, IGPR-1, MGC23244, transmembrane and immunoglobulin domain containing 2, transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK-293-derived human TMIGD2/CD28H, Met1-Gly150, Accession # Q96BF3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126259
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a