missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMIGD2 Antibody (953743), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142578 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30142578 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30142578

Marca: Novus Biologicals FAB83162CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TMIGD2 Monoclonal antibody specifically detects TMIGD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Blockade of Receptor-ligand Interaction,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMIGD2
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 953743
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD28H, IGPR1, IGPR-1, MGC23244, transmembrane and immunoglobulin domain containing 2, transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK-293-derived human TMIGD2/CD28H, Met1-Gly150, Accession # Q96BF3
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126259
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.