missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEPAI Antibody (PMEPA1/6421R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18565983 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18565983 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18565983 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308260AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TMEPAI Monoclonal antibody specifically detects TMEPAI in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEPAI
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PMEPA1/6421R
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen prostate transmembrane protein, androgen induced 1, Solid tumor-associated 1 protein, STAG1prostate androgen induced RNA, transmembrane prostate androgen-induced protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human TMEPAI protein (Uniprot: Q96W9 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.