missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM87A Antibody (772807) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 18593888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593888 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593888

Marca: Novus Biologicals FAB7966K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TMEM87A Monoclonal antibody specifically detects TMEM87A in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM87A
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 772807
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp564G2022, PSEC0094, transmembrane protein 87A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TMEM87A, Ser22-Asn157, Accession # Q8NBN3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25963
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.