missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM59 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18516064 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18516064 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18516064

Marca: Novus Biologicals NBP176497B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TMEM59 Polyclonal antibody specifically detects TMEM59 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM59
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen C1orf8, chromosome 1 open reading frame 8, FLJ42977, HSPC001, Liver membrane-bound protein, transmembrane protein 59
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near amino terminus of human TMEM59. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of TMEM59. Amino Acid Squence: ECESACTEAYSQSDEQ
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9528
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.