missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TMEM44 Polyclonal antibody specifically detects TMEM44 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TMEM44 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | transmembrane protein 44 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-260 of human TMEM44 (NP_001159777.1). VCGSKFKSNSDREARERKRRRQLRASVFALALPLSLGPCWALWVAVPKASATIRGPQRRLLASLLQENTEILGYLLGSVAAFGSWASRIPPLSRIAPPPTLGITTQHEIWRGQMSKPSQSPSRSPSGHWRAAAQRQVLGTEMCRGKTFPSI |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?