Learn More
TMEM192 Antibody (S02-3F9), Novus Biologicals™
Código de producto. 18686123 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18686123 100 μg 100 microlitros
18658103 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18686123
Marca: Novus Biologicals NBP319787100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
TMEM192 Monoclonal antibody specifically detects TMEM192 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, RNA Inhibition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMEM192
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Inhibition Assays
Clasificación Monoclonal
Clon S02-3F9
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen FLJ38482, transmembrane protein 192
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human TMEM192 (Uniprot # Q8IY95)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201931
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG