missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM156 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582502 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582502 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582502 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306638MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TMEM156 Polyclonal antibody specifically detects TMEM156 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM156
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ23235, transmembrane protein 156
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human TMEM156 (Accession#: AAH30803.1; Lys26-Ser211)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80008
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.