Learn More
TMEM143 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18585522 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18585522 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18585522 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298096G
Rabbit Polyclonal Antibody
TMEM143 Polyclonal antibody specifically detects TMEM143 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMEM143
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ10922, transmembrane protein 143
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMEM143 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55260
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG