Learn More
TMEM119 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E7A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TMEM119 |
|---|---|
| Clon | 1E7A2 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16869265
|
Proteintech
66948-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16859265
|
Proteintech
66948-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The TMEM119 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TMEM119. This antibody recognizes human, pig, mouse, rat antigen. The TMEM119 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| TMEM119 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 338773 | |
| Primary |
| 1E7A2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse, Rat, Pig | |
| IgG3 |