missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The TMEM119 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TMEM119. This antibody recognizes human, pig, mouse, rat antigen. The TMEM119 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TMEM119 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E7A2 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 338773 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?