missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM119 Antibody (1023426) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587675 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587675

Marca: Novus Biologicals FAB10313J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TMEM119 Monoclonal antibody specifically detects TMEM119 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM119
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1023426
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen OBIF, Osteoblast Induction Factor, TMEM119
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO derived human TREM-119, Arg26-Met96, Accession # Q4V9L6.1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338773
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.