missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMED1 Antibody (1009527), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035623 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30035623 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30035623

Marca: Novus Biologicals FAB2243PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TMED1 Monoclonal antibody specifically detects TMED1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMED1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1009527
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen Il1rl1l, IL1RL1LGIL1RL1-binding protein, interleukin 1 receptor-like 1 ligand, Interleukin-1 receptor-like 1 ligand, MGC1270, Putative T1/ST2 receptor-binding protein, ST2L, T1/ST2 receptor binding protein, transmembrane emp24 domain containing 1, transmembrane emp24 domain-containing protein 1, transmembrane emp24 protein transport domain containing 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293 derived human TMED1, Met1-Asn194, Accession # Q13445
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11018
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.