Learn More
TMC5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18657031 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18657031 0.1 mL 0.10 ml
18663380 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18657031
Marca: Novus Biologicals NBP2938860.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
TMC5 Polyclonal antibody specifically detects TMC5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMC5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ13593, transmembrane channel-like 5, transmembrane channel-like protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 676-760 of human TMC5 (NP_079056.2). YWQITEGRKIMIRLLHEQIINEGKDKMFLIEKLIKLQDMEKKANPSSLVLERREVEQQGFLHLGEHDGSLDLRSRRSVQEGNPRA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79838
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG